Przejdź do
M6311
Greiner FLUOTRAC 200 płytek 384-dołkowych
flat bottom black polystyrene wells, non-sterile
Synonim(y):
384 płytki do testów immunologicznych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
40 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface
Feature:
lid: no
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 781076
maximum volume
131 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
binding type
medium binding surface
General description
Fluotrac 200, 384 flat bottom, medium binding, microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Application
Black plates minimize background fluorescence. FLUOTRAC 200 binds up to 200 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
384 flat well microtiter plate, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm. approx.150 μm.
Legal Information
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6436M7686M3686
binding type
medium binding surface
binding type
high binding surface
binding type
medium binding surface
binding type
medium binding surface, non-treated surface
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
material
black polystyrene plate, flat bottom black polystyrene wells
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Greiner 781076
manufacturer/tradename
Greiner 781077
manufacturer/tradename
Greiner 782076
manufacturer/tradename
Greiner 784076
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
working volume
110 μL
working volume
110 μL
working volume
10 μL
working volume
25 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M6311-40EA04061834228400