Przejdź do
M3686
Greiner 384 well plates, polystyrene
working volume 25 μL, flat bottom black polystyrene wells
Synonim(y):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, Greiner 784076
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
40 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface, non-treated surface
Feature:
lid: no
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 784076
maximum volume
28 μL
size
384 wells
working volume
25 μL
binding type
medium binding surface, non-treated surface
General description
FLUOTRAC 200: 384 flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 4-25 μL; maximum well capacity of 28 μL.
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse /RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Application
Black plates minimize background fluorescence. FLUOTRAC 200 binds up to 200 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
384 flat well microtiter plate, small volume, medium-binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0,15 mm; width: 85.48 +/- 0,15 mm; curvature: approx.150 μm.
Legal Information
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M3561M3811M3311
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
material
flat bottom white polypropylene copolymer wells, white polystyrene
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene wells
manufacturer/tradename
Greiner 784076
manufacturer/tradename
Greiner 784075
manufacturer/tradename
Greiner 784101
manufacturer/tradename
Greiner 781101
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
binding type
medium binding surface, non-treated surface
binding type
medium binding surface
binding type
medium binding surface
binding type
non-treated surface
size
384 wells
size
384 wells
size
384 wells
size
384 wells
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M3686-40EA04061834228202