Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 781077
maximum volume
131 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
binding type
high binding surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| manufacturer/tradename Greiner 781077 | manufacturer/tradename Greiner 781076 | manufacturer/tradename Greiner 782076 | manufacturer/tradename Greiner 784076 |
| material black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells | material black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells | material black polystyrene plate, flat bottom black polystyrene wells | material black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells |
| binding type high binding surface | binding type medium binding surface | binding type medium binding surface | binding type medium binding surface, non-treated surface |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| size 384 wells | size 384 wells | size 1536 wells | size 384 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner FLUOTRAC™ 600 384 well plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?