Przejdź do
M5519
Murashige and Skoog Basal Medium
powder, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
MS0 Medium, MSO Medium, MS Basal Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
75,70 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.72
MDL number:
75,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
Murashige and Skoog medium is a widely used plant tissue culture growth medium. M&S Basal Medium contains macronutrients that include high levels of nitrate and organic additives such as agar, sugars, vitamins and growth regulators. Important growth regulators frequently added to M&S include IAA (auxin/morphogen) and the Kinetin (cytokinin/cell division promoter).
Application
Murashige and Skoog medium has been used in plant tissue culture medium for plant transformation study.[1][2]
Preparation Note
Formulated to contain 4.4 grams of powder per liter of medium.
Murashige and Skoog medium can be reconstituted from powder or by combining products that are major components of complete M&S medium, such as macronutrient mixtures and vitamin mixtures. Murashige and Skoog medium (M5519) contains the micronutrients and vitamins of the original classic formulation. It can be supplemented with sucrose, agar, auxins (IAA) and cytokinins (Kinetin) to generate a complete medium for growth plant tissue culture.
With the macro- and micronutrients, and vitamins as described by Murashige and Skoog (1962).
Media Formulation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0404M7024M9274
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Murashige and Skoog Basal Medium
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sina Fischer et al.
Journal of experimental botany, 72(2), 415-425 (2020-10-11)
High Arsenic Concentration 1 (HAC1), an Arabidopsis thaliana arsenate reductase, plays a key role in arsenate [As(V)] tolerance. Through conversion of As(V) to arsenite [As(III)], HAC1 enables As(III) export from roots, and restricts translocation of As(V) to shoots. To probe
Youjun Zhang et al.
Plant communications, 1(5), 100028-100028 (2020-12-29)
Although the use of stable transformation technology has led to great insight into gene function, its application in high-throughput studies remains arduous. Agro-infiltration have been widely used in species such as Nicotiana benthamiana for the rapid detection of gene expression and
Thierry G A Lonhienne et al.
Scientific reports, 4, 5055-5055 (2014-05-24)
Growth, morphogenesis and function of roots are influenced by the concentration and form of nutrients present in soils, including low molecular mass inorganic N (IN, ammonium, nitrate) and organic N (ON, e.g. amino acids). Proteins, ON of high molecular mass
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M5519-BG04061824042252
M5519-10L04061838259745
M5519-50K338204061832957395
M5519-1L04061835568857
M5519-50L04061838259752
M5519-50.1K04061832957388
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How do I prepare this medium?
    1 answer
    1. The preparation instructions for this product are as follows:
      1. Using a container twice the size of the desired final volume, measure out ~90% of the required final volume of tissue culture grade water (e.g., Catalog Number W3500). Example: 900 ml for a final volume of 1000 ml.
      2. While stirring, add the powdered product.
      3. Rinse the original container with a small volume of tissue culture grade water to remove traces of the powder. Add to the solution in step 2.
      4. Add desired supplements (e.g., sucrose, gelling agent, auxins, cytokinins).
      Add heat labile constituents after autoclaving.
      5. While stirring, adjust to the desired pH (e.g., 5.7±0.1) using KOH, NaOH, or HCl.
      6. Add additional tissue culture grade water to bring the medium to the final volume.
      7. If a gelling agent is used, heat the solution to clarity while stirring.
      8. Dispense the medium into culture vessels before or after autoclaving according to the application.
      Add heat labile constituents after autoclaving.
      9. Sterilize the medium in a validated autoclave at 1 kg/cm2 (15 psi). The medium should attain a temperature of 121 °C for at least 15 minutes.
      Please see the link below to review this and additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/537/m5519pis.pdf
      Helpful?
  2. What is the difference between Product M5519, Murashige and Skoog (MS) Basal Medium and M5524, Murashige and Skoog Basal Salt Mixture?
    1 answer
    1. Product M5524 is the Murashige and Skoog(M&S) Basal Salt Mixture, only. The M5519 products is M&S Basal Medium which also includes the vitamins myo-Inositol, Nicotinic acid and Pyridoxine HCl. These formulations are identical with the exception of vitamin components. With the addition of 1 mL of M7150 M&S Vitamin Solution, the composition of each medium is equivalent.
      Helpful?
  3. What is the formulation of Product M5519, Murashige and Skoog (MS) Basal Medium?
    1 answer
    1. Please see the link below to review the product datasheet, including the full formulation:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/537/m5519pis.pdf
      To review additional Murashige and Skoog formulations, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/plant-tissue-culture/murashige-skoog
      Helpful?
  4. Product M5519, Murashige and Skoog Basal Medium, is on back order. Can you suggest an alternate?
    1 answer
    1. Product M5524 Murashige and Skoog(M&S) Basal Salt Mixture, is an ideal alternative to M5519, M&S Basal Medium. These formulations are identical with the exception of vitamin components. With the addition of 1 mL of M7150 M&S Vitamin Solution, the composition of each medium is equivalent.
      Helpful?
  5. Can I autoclave Product M5519, Murashige and Skoog Basal Medium?
    1 answer
    1. Yes, this medium is autoclavable.
      Helpful?
  6. once the media is prepared, what conditions should it be stored in, and how long can it be stored?
    1 answer
    1. The prepared solution is quite stable but should be stored refrigerated. Monitor the salt solution for particulates or turbidity. After the addition of agar and subsequent sterilization, poured plates or vessels should also be stored aseptically in the refrigerator until use. The shelf life of the stored plates or vessels is most often limited by less stable compounds added to the medium. The end user would have to determine the stability of these components. While there is no firm shelf life on the prepared medium, contamination, and drying are the most common reasons for degradation. Monitor plates/vessels for contaminants or turbidity. An indication of excessive drying will be the gelled medium pulling away from the sides of the plate or vessel. The medium has lost moisture and may not be suitable for use. Moisture loss can be minimized by storing prepared plates/vessels in a sealed container or sealed bags. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/537/m5519pis.pdf
      Helpful?
  7. What is the percentage of sucrose in M5519?
    1 answer
    1. The M5519 does not contain sucrose. This component would have to be added prior to autoclaving. The typical amount is 30 g/L. See the link below to review the product information sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/537/m5519pis.pdf
      Should sucrose be desired, see product M9274, which is more of a complete formulation containing M&S salts, vitamins, sucrose, and agar. See the link below to review the formulations of the various Murashige & Skoog media:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/plant-tissue-culture/murashige-skoog#Basal%20Salts%20Mixtures
      Helpful?
  8. What is the quantity and what is shelf life
    1 answer
    1. The SKU sizes indicated refer to the final volume of media that can be made upon reconstitution of the pre-weighted powder. This powdered media is formulated to contain 4.4 grams of powder per liter of medium. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
      Helpful?
  9. How much agar is there in Product M5519, Murashige and Skoog Basal Medium?
    1 answer
    1. This product does not contain any agar.
      Helpful?
  10. Product M5519, Murashige and Skoog Basal Medium, has precipitates; will that affect the growth?
    1 answer
    1. Precipitates are known to occur, with time, in plant tissue culture media.  The precipitates have been analyzed.  They are composed of small pale yellow-white particles.  Analysis of precipitates indicated a predominance of iron, phosphate, and zinc.  The probable cause of the precipitates is the inevitable oxidation of ferrous ions to ferric ions and the presence of unchelated ferric ions.  When the solubility of ferric phosphate is exceeded precipitation occurs.  There are no reports of detrimental effects on growth and development in plant tissue culture due to the precipitates.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  