Przejdź do
M0404
Murashige and Skoog Basal Medium
powder, suitable for plant cell culture, with Gamborg′s vitamins
Synonim(y):
MS0 Medium, MSO Medium, Murashige and Skoog (Gamborg Modified) Basal Media, MS Basal Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
73,40 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.72
MDL number:
73,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Murashige and Skoog Basal Medium has been used:
  • to germinate the seeds for seedling growth and germination studies
  • in the suspension culture of Nicotiana plumbaginifolia for transformation
  • in the root culture of hairy clone A. artemisiifolia T4
Preparation Note
Formulated to contain 4.4 grams of powder per liter of medium.
Murashige and Skoog medium can be reconstituted from powder or by combining products that are major components of complete M&S medium, such as macronutrient, micronutrient and vitamin mixtures.
Murashige and Skoog medium (M0404) contains the macro- and micronutrients of M&S basal medium as described by Gamborg, et al (1968). It can be supplemented with organics and with auxins (IAA) and cytokinins (Kinetin) to generate a complete medium for growth plant tissue culture.
With the macro- and micronutrients as described by Murashige and Skoog (1962) and the vitamins as described by Gamborg, et al. (1968).
Media Formulation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9274M5519M5524
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Murashige and Skoog Basal Medium
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. The purchase options are "1 liter" and "10 liter" pack sizes. Does that mean enough powder with which to make 1 liter / 10 liters of finished media (4.4 g / 44 g of powder), or does it mean 1 l / 10 l of powder.
    1 answer
    1. The -1L pack size will contain enough powder (4.4g) to make 1L of finished media. The -10L pack size will provide enough powder for 10L of finished media.
      Helpful?
  2. What is electric conductivity of Murashige-Skoog culture solution?
    1 answer
    1. The Murashige and Skoog media products have not been tested for conductivity.
      Helpful?
  3. I would like to know if there is any problem in irradiating with UV light, media culture prepared with the medium.
    1 answer
    1. Testing protocols for plant culture media include sterilization by autoclaving. Heat-labile components are filter-sterilized and added after autoclaving, prior to asceptic dispensing to sterile vessels. UV sterilization has not been investigated as a sterilizing technique for culture media products, although this does appear to be growing in popularity. Keep in mind that UV would not melt agar used in solid media formats. Autoclaving or boiling would still be required. Please see the link below for a publication that may offer additional information:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25044686/#:~:text=Ultraviolet%20(UV)%20irradiation%20is%20a,sterilization%20of%20cell%20culture%20media.