Przejdź do
M5199
Meldonium dihydrate
≥98% (HPLC), BBOX inhibitor, powder
Synonim(y):
MET 88, Quaterin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
519,35 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
519,35 zł
Cena katalogowa611,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Meldonium dihydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >40 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)NCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PVBQYTCFVWZSJK-UHFFFAOYSA-N
Application
Meldonium dihydrate has been used as an anti-ischemic agent to evaluate its protective effects on Ischemia-reperfusion (I/R) in chick embryos.[1]
Biochem/physiol Actions
Meldonium is an Inhibitor of γ-butyrobetaine hydroxylase (BBOX) a key enzyme in the synthesis of carnitine.
Meldonium is an inhibitor of γ-butyrobetaine hydroxylase (BBOX).
Meldonium exhibits anti-ischemic activity and shows therapeutic effects against cerebral and cardiac ischemic disorders.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0038SML0189A0737
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: >40 mg/mL
solubility
H2O: ≥9 mg/mL
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: ≥20 mg/mL, DMSO: >40 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meldonium dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M5199-25MG04061832981895
M5199-5MG04061834059608