Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 479,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł 1844,50 zł |
Informacje o tej pozycji
479,00 zł
Nazwa produktu
Fluvastatin sodium hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥9 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na.H2O/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/b12-11+;;/t18-,19-;;/m1../s1
InChI key
KKEMYLLTGGQWCE-PMRANXHDSA-M
Application
- to examine its effect on β -glucan-induced training on immunity
- to investigate the effect of statins on the number of uncoupling protein 1 (UCP1)+ cells
- to determine its effect on insulin degrading enzyme (IDE) secretion from astrocytes
- to treat and study its effect on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) in vitro
- to test its anti-hepatitis C virus (HCV) activity
- as a cholesterol inhibitor
- to study its effects on β-glucan-induced monocyte immune training
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder | form solid | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ≥9 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?