Kluczowe dokumenty
SML0189
Sigma-Aldrich
Indinavir sulfate salt hydrate
≥98% (HPLC), powder, antiretroviral agent
Synonim(y):
2,3,5-Trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]-2-(phenylmethyl)-D-erythro-pentonamide sulfate hydrate, Crixivan hydrate, L-735,524 hydrate, MK-639 hydrate
Wybierz wielkość
10 MG
682,00 zł
50 MG
1771,00 zł
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
682,00 zł
50 MG
1771,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H47N5O4·H2SO4 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
711.87 (anhydrous basis)
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Indinavir sulfate salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to tan
rozpuszczalność
H2O: ≥15 mg/mL
inicjator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Indinavir sulfate salt hydrate may be used in HIV-related cell signaling studies.
Działania biochem./fizjol.
Indinavir sulfate is an antiretroviral; HIV Protease Inhibitor
Indinavir sulfate is an antiviral HIV protease inhibitor.
Indinavir sulfate suppresses the replication of HIV and is an important component of antiretroviral therapy for initial treatment of HIV infection. It is known to cause renal and urologic toxicity.[1]
Cechy i korzyści
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ryan D Cooper et al.
Nephron. Clinical practice, 118(3), c262-c268 (2011-01-08)
The introduction of potent combination antiretroviral therapy (ART) in the treatment of HIV infection has permitted reliable control of disease progression and has markedly improved survival among people with HIV. As a result, health care providers and patients have shifted
Benjamin Seyer et al.
Journal of neurochemistry, 153(4), 485-494 (2019-09-27)
Ethyl2-acetylamino-7-hydroxy-4-pyridin-3-yl-4H-chromene-3-carboxylate (HFI-419), the benzopyran-based inhibitor of insulin-regulated aminopeptidase (IRAP), has previously been shown to improve spatial working and recognition memory in rodents. However, the mechanism of its cognitive-enhancing effect remains unknown. There is a close correlation between dendritic spine density
Produkty
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.