Przejdź do
M5019
Remazol Brilliant Blue R−D-Xylan
12-18 % (Dye content)
Synonim(y):
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan−remazol brilliant blue R, RBB-Xylan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
1005,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
1005,00 zł
Cena katalogowa1340,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
form
(Powder or Chunks or Fibers.)
composition
, 12-18% (Dye content)
color
dark blue
Application
Remazol brilliant blue R−D-xylan has been used in a study to assess a xylan-degrading strain of Sulfolobus solfataricus. [1] It has also been used investigate thermostable enzymes as biocatalysts in the biofuel industry. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
66960H626827816
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
(Powder or Chunks or Fibers.)
form
fibers
form
powder
form
powder
color
dark blue
color
-
color
-
color
-
composition
, 12-18% (Dye content)
composition
-
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)