Przejdź do
66960
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R
endo-l,4-β-xylanase substrate, fibers
Synonim(y):
RBB-Xylan, Remazol brilliant blue R–D-Xylan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
1479,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R, 15% dye basis
Quality Level
form
fibers
concentration
15% (dye)
solubility
water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue
Application
4-o-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R has been used as a substrate for endo-l,4-β-xylanase activity.
Other Notes
Soluble chromogenic substrate for the assay of endo-1,4-β-xylanases
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5019B014927816
solubility
water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
fibers
form
(Powder or Chunks or Fibers.)
form
powder
form
powder
concentration
15% (dye)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
P. Biely et al.
Methods in Enzymology, 160, 536-536 (1988)
Thermostable xylanolytic enzymes from Rhodothermus marinus grown on xylan
Dahlberg L, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 40(1), 63-68 (1993)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
66960-500MG04061833054543
66960-100MG04061833054536