Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 561,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
561,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
589.2 nm in ethanol
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for microscopy | suitability suitable for detection of protein bands following electrophoresis. | suitability - | suitability - |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form methanol solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| λmax 589.2 nm in ethanol | λmax - | λmax 586-592 nm in ethanol | λmax - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brilliant Blue R
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?