Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł 2456,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1510,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MY-21, monoclonal
mol wt
antigen 20 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human, chicken, pig, bovine, rabbit
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using human or chicken fibroblasts, western blot: suitable using denatured and reduced myosin of muscle
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... MYLK2(396356)
human ... MYLK2(85366)
General description
Immunogen
Application
- western blot analysis
- fluorescence immunohistochemistry
- confocal microscopy
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone MY-21, monoclonal | clone MY-32, monoclonal | clone hSM-V, monoclonal | clone MY-32, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information chicken ... MYLK2(396356) | Gene Information human ... MYH1(4619), MYH2(4620) | Gene Information human ... MYH11(4629) | Gene Information human ... MYH1(4619), MYH2(4620) |
| species reactivity human, chicken, pig, bovine, rabbit | species reactivity rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline | species reactivity guinea pig, human, pig, canine, rabbit, chicken | species reactivity rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?