Przejdź do
M1570
Anti-MYH-1 Antibody
enhanced validation
Ulepszona walidacja
mouse monoclonal, MY-32
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
724,00 zł
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MY-32, monoclonal
Application:
ARR, IHC (p), WB
Citations:
30
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1214
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody, Mouse monoclonal, clone MY-32, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MY-32, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using porcine tongue, microarray: suitable, western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total extract of rabbit skeletal muscle
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Localizes an epitope on the myosin heavy chain. Stains the fast (type II) and neonatal isomyosin molecules found in skeletal muscle, but does not stain cardiac muscle, smooth muscle or non-muscle myosin in cultured cells. Does react with human rhabdomyosarcomas.
Immunogen
rabbit muscle myosin.
Application
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
The level of mysosin (fast) in serum samples from sportsmen with past injury was determined by western blot using monoclonal mouse anti-myosin (skeletal/fast) as the primary antibody at a dilution of 1:90000.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4335M8421M7648
Gene Information
human ... MYH1(4619), MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879), Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408), Myh2(691644)
Gene Information
human ... MYH1(4619), MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879), Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408), Myh2(691644)
Gene Information
human ... MYH7(4625)
mouse ... Myh7(140781)
rat ... Myh7(29557)
Gene Information
human ... MYH10(4628), MYH9(4627), MYL9(10398)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
whole antiserum
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
species reactivity
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
species reactivity
sheep, rat, bovine, hamster, pig, canine, feline, goat, chicken, mouse, rabbit, human, guinea pig
species reactivity
animal, human
clone
MY-32, monoclonal
clone
MY-32, monoclonal
clone
NOQ7.5.4D, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)