Kluczowe dokumenty
A4335
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast)−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone MY-32, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse
Wybierz wielkość
2200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2200,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MY-32, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
metody
direct immunofluorescence: 1:150 using formalin-fixed, paraffin-embedded human or animal skeletal muscle sections
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH1(4619) , MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879) , Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408) , Myh2(691644)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)