This material is supplied as a neat or pure liquid. The product is sold by weight and has a density of 0.9 g/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 786,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
786,00 zł
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4562 (lit.)
bp
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
−4.5-−4 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
InChI key
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| functional group carboxylic acid | functional group ester | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| biological source plant | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source Elaeis guineensis kernels |
| assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥98.5% (capillary GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% |
| form liquid | form liquid | form powder | form powder or flakes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristoleic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M3525-1G | 04061826658956 |
| M3525-100MG | 04061834050322 |
-
What solvent is this fatty acid dissolved in?