Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 647,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
biological source
Elaeis guineensis kernels
Quality Level
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
form
powder or flakes
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Description of Ewiss cheese, a new ewe′s milk cheese processed by Swiss cheese manufacturing techniques: microbiological, physicochemical and sensory aspects.: This study details the production of Ewiss cheese, focusing on the microbiological and physicochemical properties, including the use of myristic acid in enhancing flavor and texture profiles (Garofalo et al., 2024).
- Experiments and Molecular Simulations to Study the Effect of Surface-Active Compounds in Mixtures of Model Oils on CO2 Corrosion during Intermittent Oil-Water Wetting.: Investigates how myristic acid, as a surface-active compound, influences CO2 corrosion mechanisms in oil-water systems, offering insights into corrosion prevention strategies in the oil industry (Norooziasl et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Elaeis guineensis kernels | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| assay ≥99% | assay ≥95% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| grade Sigma Grade | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade analytical standard | grade - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113.00 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Lipid Induced Insulin Resistance
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M3128-500G | 04061834046400 |
| M3128-10G | 04061835546718 |
| M3128-100G | 04061834046394 |