Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.38
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2046023
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.5% (capillary GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6-
InChI key
RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Packaging
Sealed ampule
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.5% (capillary GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.0% (capillary GC) | assay ≥99% (GC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form liquid | form liquid | form powder or crystals | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl myristoleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?