Przejdź do
M3315
MJ33 lithium salt
≥90% (NMR), phospholipase A2 (PLA2) inhibitor , powder
Synonim(y):
1-Hexadecyl-3-(trifluoroethyl)-sn-glycero-2-phosphomethanol lithium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H43F3O6PLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.48
UNSPSC Code:
41106300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (NMR)
Form:
powder
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MJ33 lithium salt, powder, ≥90% (NMR)
Quality Segment
assay
≥90% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed at 60 °C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(COCC(F)(F)F)OP(OC)([O-])=O.[Li+]
InChI
1S/C22H44F3O6P.Li/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-29-18-21(31-32(26,27)28-2)19-30-20-22(23,24)25;/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,26,27);/q;+1/p-1
InChI key
GDLMLQJISATCEL-UHFFFAOYSA-M
Application
MJ33 lithium salt has been used as a peroxiredoxin VI (Prdx6) inhibitor:
  • to study its specific Prdx6 peroxidase activity in vitro and in breast cancer cell line (MCF-7) cell lysates
  • to study its effects on a mouse model of acute lung injury associated with exposure to hyperoxia
  • to study its potential use as a therapeutic agent[1]
Biochem/physiol Actions
Novel, active site directed, specific, competitive and reversible inhibitor of phospholipase A2 (PLA2).
MJ33 acts as a non-toxic and potent inhibitor of agonist-induced activation of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase type 2 (NOX2). It also prevents lung injuries associated with lung inflammation in mice. MJ33 is a fluorinated lipid analog, which blocks the enzyme by mimicking the transition state of the substrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1800P4904878119P
assay
≥90% (NMR)
assay
≥90% (NMR)
assay
≥98%
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed at 60 °C)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M3315-5MG04061833263945