Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 167,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
167,00 zł
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
326 °C/1013 hPa
mp
52-56 °C
transition temp
flash point >165 °C
solubility
1.07 mg/L
density
0.8622 g/cm3 at 54 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥98.5% | assay ≥99% |
| bp 326 °C/1013 hPa | bp 250 °C/100 mmHg (lit.) | bp 250 °C/100 mmHg (lit.) | bp 250 °C/100 mmHg (lit.) |
| density 0.8622 g/cm3 at 54 °C | density - | density - | density - |
| mp 52-56 °C | mp 52-54 °C (lit.) | mp 52-54 °C (lit.) | mp 52-54 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form powder or flakes |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c