Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 582,00 zł |
Informacje o tej pozycji
582,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.), 53-56 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher |
| assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay ≥98.5% | assay ≥95% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 10823-50MG | 04061833488638 |
| 70079-5G | 04061832795843 |