Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 714,00 zł 606,90 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
606,90 zł
Cena katalogowa714,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
SMILES string
CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
InChI key
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A1(6557), SLC12A3(6559)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed) |
| color white | color white to off-white | color white to beige | color white to beige |
| Gene Information human ... SLC12A1(6557), SLC12A3(6559) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metolazone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?