Merck
SML0481
Qc1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-N-(phenylmethyl)-2-thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-7-quinazolinecarboxamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H16F3N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2C(=S)Nc3cc(ccc3C2=O)C(=O)NCc4ccccc4
InChI
1S/C23H16F3N3O2S/c24-23(25,26)16-7-4-8-17(12-16)29-21(31)18-10-9-15(11-19(18)28-22(29)32)20(30)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-12H,13H2,(H,27,30)(H,28,32)
InChI key
IFNVTSPDMUUAFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Qc1 is a reversible inhibitor of threonine dehydroxygenase (TDH).
Qc1 is a reversible inhibitor of threonine dehydroxygenase (TDH). The IC50 value for inhibition of TDH by Qc1 is 500 nM, with no detectable inhibition of other dehydroxygenase enzymes at concentrations up to 10 mM. Qc1 induces arrest and autophagy of mouse ES cells with an EC50 of 3 mM.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)