Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26N6O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
PDD00017273, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC5(CC5)C)c1cc2c([n]([c]([n]([c]2=O)Cc4[s]c(nc4)C)=O)Cc3[n](nc(c3)C)C)cc1
InChI key
IFWUBRBMMNTBRZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PDD00017273 is a potent and selective inhibitor of Poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG), which catalyses hydrolysis of the O-glycosidic linkages of ADP-ribose polymers, reversing the effects of poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs).
PDD00017273 is a potent and selective inhibitor of Poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG), which catalyses hydrolysis of the O-glycosidic linkages of ADP-ribose polymers, reversing the effects of poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs). PARG has been shown to be involved in the repair of single strand DNA breaks. PDD00017273 is selective for PARG, with EC50 = 26 nM, compared to values of 30 μM for PARP1 and ARH3.
PDD00017273 is cell permeable in nature. It is used for specific killing of cells defective in certain homologous recombination (HR) proteins such as breast cancer gene 1/2 (BRCA1/2).[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?