Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł 325,50 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 907,50 zł |
Informacje o tej pozycji
325,50 zł
Cena katalogowa434,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Met-Arg-Phe-Ala acetate salt, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
MALDI-MS: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H37N7O5S/c1-14(22(34)35)28-21(33)18(13-15-7-4-3-5-8-15)30-20(32)17(9-6-11-27-23(25)26)29-19(31)16(24)10-12-36-2/h3-5,7-8,14,16-18H,6,9-13,24H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,31)(H,30,32)(H,34,35)(H4,25,26,27)
InChI key
UWTASUKCZNGRDU-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) MALDI-MS: suitable | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| color white | color white to off-white | color white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1170-5MG | 04061832821757 |
| M1170-1MG | 04061834037972 |
![[Ala13]-Apelin-13 trifluoroacetate salt ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/346/676/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073/640/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073.jpg)