Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
Nazwa produktu
Neurotensin Fragment 8-13 acetate salt, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C38H64N12O8/c1-5-22(4)30(34(55)48-28(36(57)58)19-21(2)3)49-32(53)27(20-23-12-14-24(51)15-13-23)47-33(54)29-11-8-18-50(29)35(56)26(10-7-17-45-38(42)43)46-31(52)25(39)9-6-16-44-37(40)41/h12-15,21-22,25-30,51H,5-11,16-20,39H2,1-4H3,(H,46,52)(H,47,54)(H,48,55)(H,49,53)(H,57,58)(H4,40,41,44)(H4,42,43,45)
InChI key
DQDBCHHEIKQPJD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), solid |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) MALDI-MS: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white | color white | color white to off-white | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?