Przejdź do
SML2083
[Ala13]-Apelin-13 trifluoroacetate salt
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
(F13A)apelin-13, Alanine apelin-13, Apelin-13(F13A), Gln-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Ala TFA, L-glutaminyl-L-arginyl-L-prolyl-L-arginyl-L-leucyl-L-seryl-L-histidyl-L-lysylglycyl-L-prolyl-L-methionyl-L-prolyl-L-alanine TFA, QRPRLSHKGPMPA TFA, [Ala-13] apelin-13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
487,90 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H107N23O16S · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1474.73 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
487,90 zł
Cena katalogowa574,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
(Ala13)-Apelin-13 corresponds to Apelin-13 with a Phe-to-Ala substitution at the C-terminus (F13A) and functions as an antagonist against apelin-dependent APJ functions both in cultures and in animal studies in vivo.
Apelin-13 with a Phe-to-Ala substitution at the C-terminus (F13A) and functions as an antagonist against apelin-dependent APJ functions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2084SML1500SML2899
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)