Przejdź do
M105
Methoctramine hydrate
≥97% (NMR), muscarinic receptor 2 antogonist, solid
Synonim(y):
Methoctramine tetrahydrochloride hydrate, N,N′-bis[6-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]hexyl]-1,8-octane diamine tetrahydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
976,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6610,00 zł
5618,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H62N4O2 · 4HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
728.75 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methoctramine hydrate, ≥97% (NMR), solid
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.COc1ccccc1CNCCCCCCNCCCCCCCCNCCCCCCNCc2ccccc2OC.COc3ccccc3CNCCCCCCNCCCCCCCCNCCCCCCNCc4ccccc4OC
InChI
1S/2C36H62N4O2.4ClH.H2O/c2*1-41-35-23-13-11-21-33(35)31-39-29-19-9-7-17-27-37-25-15-5-3-4-6-16-26-38-28-18-8-10-20-30-40-32-34-22-12-14-24-36(34)42-2;;;;;/h2*11-14,21-24,37-40H,3-10,15-20,25-32H2,1-2H3;4*1H;1H2
InChI key
XIIINYPADNNZHA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM2(1129)
General description
Methoctramine (N, N′-bis [6-[[(2-methoxyphenyl)-methyl] hexyl]-1, 8-octane] diamine) is a derivative of polymethylene tetramine.
Application
Methoctramine hydrate has been used:
  • As a muscarinic receptor 2 antogonist.
  • As a test molecule to check its effect on premature osteogenic differentiation of HGPS (Hutchinson-Gilford progeria syndrome) iPS (induced pluripotent)-derived mesenchymal stem cells.
Biochem/physiol Actions
Methoctramine is a selective M2 muscarinic receptor antagonist at nM concentrations. At mM concentrations, methoctramine directly inhibits the high affinity GTPase activity of G proteins. The increase in calcium and arachidonic acid release were attenuated by the M2 receptor antagonist methoctramine, but not by the M3 receptor antagonist p-fluoro-hexahydro siladifenidol.
Methoctramine is a selective M2 muscarinic receptor antagonist at nM concentrations. At mM concentrations, methoctramine directly inhibits the high affinity GTPase activity of G proteins.[1] In oesophageal muscle, acetylcholine-mediated increase in calcium and arachidonic acid release were reduced by the M2 receptor antagonist, methoctramine.[2] Methoctramine infused bilaterally in the dorsolateral striatum, considerably enhanced memory in cognitively impaired aged rats. Methoctramine plays a vital role in muscarinic receptor classification.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
85610S1141S2876
assay
≥97% (NMR)
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
Gene Information
human ... CHRM2(1129)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M105-100MG04061833007549
M105-10MG04061834037798
M105-25MG04061834037811