Merck
S1141
Sigma-Aldrich
Spermine tetrahydrochloride
BioReagent, for molecular biology
Synonim(y):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
Wybierz wielkość
1 G
525,00 zł
5 G
1810,00 zł
10 G
2650,00 zł
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
525,00 zł
5 G
1810,00 zł
10 G
2650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H26N4 · 4HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.18
Beilstein:
3911771
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.52
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
linia produktu
BioReagent
Formularz
solid
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase, protease, NICKase, none detected
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
Klucz InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Spermine is a polyamine involved in cellular metabolism and DNA stabilization. In molecular biology it can be used in buffers for purification of DNA.
Zastosowanie
Used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers.
Działania biochem./fizjol.
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Neuroprotective effects have been observed at high concentrations (1 mM), while neurotoxicity is observed at lower concentrations. It enhances agonist effectiveness at the strychnine-insensitive glycine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Aracely A Lutes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(24), 9910-9915 (2011-05-06)
Speciation in animals commonly involves an extrinsic barrier to genetic exchange followed by the accumulation of sufficient genetic variation to impede subsequent productive interbreeding. All-female species of whiptail lizards, which originated by interspecific hybridization between sexual progenitors, are an exception
D C Allison et al.
Annals of surgery, 214(6), 648-656 (1991-12-01)
The DNA content of 47 adenocarcinomas arising in the head of the pancreas from patients who had undergone successful pancreatoduodenectomy was measured. The DNA measurements of each tumor were made without knowledge of the clinical course by absorption cytometry performed
Davis, L., et al.
Basic Methods in Molecular Biology, 120-120 (1986)
D M Hougaard et al.
The Biochemical journal, 238(1), 43-47 (1986-08-15)
Two recently developed fluorescence cytochemical methods, specific for spermidine and spermine, were used to localize polyamines in the endocrine pancreas. The polyamines were restricted to the insulin-producing beta-cells and were mainly associated with the secretory granules. Chemical polyamine determinations carried
Binh V Vu et al.
PloS one, 7(12), e51863-e51863 (2013-01-04)
While most nucleic acids are intracellular, trace amounts of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA), including micro RNAs, can also be found in peripheral blood. Many studies have suggested the potential utility of these circulating nucleic acids in prenatal
Protokoły
This product is suitable for DNA precipitation from low salt aqueous buffers. It has been tested for the absence of proteases and nucleases.