Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł 3391,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
395,00 zł
Nazwa produktu
Spermine tetrahydrochloride, powder or crystals
form
powder or crystals
Quality Segment
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
solubility
water, high purity: 100 mg/ml
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility water, high purity: 100 mg/ml | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless to almost colorless | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| Gene Information human ... GRIN1(2902) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 310-311 °C (dec.) (lit.) | mp 310-311 °C (dec.) (lit.) | mp 310-311 °C (dec.) (lit.) | mp 310-311 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermine tetrahydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?