Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 582,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
582,00 zł
Nazwa produktu
Dihydrocapsaicin, from Capsicum sp., ≥85%
biological source
Capsicum sp.
Quality Segment
assay
≥85%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
InChI key
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
rat ... Trpv4(66026)
Application
- as a standard to analyze the level of dihydrocapsaicin in endogenous An2 and capsaicin synthase silenced fruits
- as an external standard to determine the variability in capsaicinoid content in different landraces of capsicum
- in the activation or ablation of capsaicin-sensitive primary afferents (CSPA) fibres
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% | assay ≥95% | assay - | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 10-30°C |
| Gene Information human ... TRPV1(7442) | Gene Information human ... CYP1A2(1544), TRPV1(7442) | Gene Information - | Gene Information - |
| biological source Capsicum sp. | biological source Capsicum sp. | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrocapsaicin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1022-1G | 04061834037750 |
| M1022-250MG | 04061834037767 |
| M1022-50MG | 04061838339225 |