211275
Capsaicin
An active constituent of cayenne pepper with excitatory and desensitizing effects on a subset of primary afferent sensory neurons.
Synonim(y):
Capsaicin, [(E)-N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide
opis
Merck USA index - 14, 1768
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
ethanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
N(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)CCCC\C=C\C(C)C
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Klucz InChI
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Nakazawa, K., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.113, 296.
Simmons, D.D., et al. 1994. Int. J. Dev. Neurosci.12, 517.
Takaki, M., et al. 1994. J. Mol. Cell. Cardiol.26, 1227.
Bevan, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Pernow, B., et al. 1985. J. Immunol.135, 8125.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup