Maximum solubility in ethanol has not been tested. Some literature indicates solubility in ethanol at 100 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 700,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
700,00 zł
Nazwa produktu
Capsaicin, ≥95%, from Capsicum sp.
biological source
Capsicum sp.
Quality Segment
assay
≥95%
mp
62-65 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), TRPV1(7442)
rat ... Trpv1(83810), Trpv4(66026)
General description
Application
- to study its effects on chromatin remodeling and gene expression related to synaptic plasticity
- to study TRPV1 channel signaling in H2C1 cells (which are human embryonic kidney 293 cells expressing TRPV1 channels)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: insoluble, ethanol: soluble | solubility H2O: insoluble | solubility - | solubility - |
| mp 62-65 °C (lit.) | mp 62-65 °C (lit.), 62-66 °C | mp 62-65 °C (lit.) | mp 62-65 °C (lit.) |
| biological source Capsicum sp. | biological source Capsicum sp. | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsaicin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
에탄올에서의 최대 용해도는 얼마인가요?
1 answer-
Helpful?
-
-
Estoy utilizando un extracto etanólico de capsicum y sólo cuento con un espectrofotómetro UV-VIS, ¿Cuál es longitud de onda adecuada para utilizar sin tener interferencia por los otros compuestos presentes en el extracto total (alcaloides, taninos, etc?
1 answer-
After researching this, we do not have the information on file or we cannot share this with customers.
Helpful?
-
-
Is this food grade? If it is not, is there a food grade option available?
1 answer-
This product is not food grade and intended for research use only. Currently, a food grade product option is not available.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.