Przejdź do
M0938
7-Methoxycoumarin-4-Acetyl-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Lys(DNP)-D-Arg-amide
>97% (HPLC), solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C85H122N22O19
Masa cząsteczkowa:
1756.01
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4N(CCC4)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)C5=CC(=O)Oc6c5ccc(c6)OC)CCCCN)[C@H](CC)C)CC(C)C)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)CCCNC(=N)N)CC(C)
InChI
1S/C84H120N22O19/c1-8-50(6)71(103-80(117)66-30-21-39-104(66)82(119)61(27-15-17-35-85)95-69(107)47-94-73(110)56-46-70(108)125-68-45-54(124-7)32-33-55(56)68)81(118)102-63(41-49(4)5)77(114)100-65(43-52-24-13-10-14-25-52)79(116)101-64(42-51-22-11-9-12-23-51)7
InChI key
OGCGNHYYHLIBAR-NFHABCNISA-N
Gene Information
General description
Substrate for cathepsin D and E.
Application
7-methoxycoumarin-4-acetyl-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Lys-(DNP)-DArg-amide has been used as a fluorogenic substrate for the quantification of cathepsin D in decapod crustaceans.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5429SAB4200767C8696
assay
>97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CTSD(1509), CTSE(1510)
mouse ... CTSD(13033), CTSE(13034)
rat ... CTSD(171293), CTSE(25424)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
Gene Information
human ... CTSD(1509)
Gene Information
human ... CTSD(1509)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M0938-1MG04061834037590