Przejdź do
C5429
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Cathepsin B substrate, powder
Synonim(y):
Z-RR-AMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H39N9O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
621.69
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
impurities
~4% isopropanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C30H39N9O6.ClH/c1-18-15-25(40)45-24-16-20(11-12-21(18)24)37-26(41)22(9-5-13-35-28(31)32)38-27(42)23(10-6-14-36-29(33)34)39-30(43)44-17-19-7-3-2-4-8-19;/h2-4,7-8,11-12,15-16,22-23H,5-6,9-10,13-14,17H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,31,32,35)(H4,33,34,36);1H
InChI key
HLSNWWKWVKPXKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
General description
Fluorogenic substrate for cathepsin B.
Application
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a cathepsin B substrate in zymography analysis of protease in feces extract.[1]
  • in cathepsin B activity assay.
  • as a fluorogenic peptide substrate to determine the matrix metalloproteinase enzyme activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0938C8571C9521
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
impurities
~4% isopropanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
Gene Information
human ... CTSD(1509), CTSE(1510)
mouse ... CTSD(13033), CTSE(13034)
rat ... CTSD(171293), CTSE(25424)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)