Kluczowe dokumenty
SAB4200767
Przeciwciało przeciwko katepsynieD, mysie monoklonalne
clone CTD-19, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-CTSD, rozszczepiony na następujące 2 łańcuchy: Łańcuch lekki katepsyny D i łańcuch ciężki katepsyny D
Wybierz wielkość
2040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2040,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CTD-19, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rabbit
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human liver sections
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSD(1509)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblottingu
- immunohistochemia
- immunofluorescencja
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)