Our lab has not validated this product for in vivo application.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 980,00 zł | |
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6230,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
337,00 zł
Nazwa produktu
D-Luciferin, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 328 nm; λem 532 nm in H2O | fluorescence λex 328 nm; λem 532 nm in H2O | fluorescence - | fluorescence - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Luciferin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Lucyferaza Firefly jest czułym reporterem do badań genów ze względu na jej brak w komórkach lub tkankach ssaków.
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L9504-100MG | 04061833966648 |
| L9504-10MG | 04061833966655 |
| L9504-1MG | 04061833966662 |
| L9504-50MG | 04061833966679 |
| L9504-5MG | 04061833966686 |
-
Is this product suitable for injection into mice for in vivo applications after being dissolved in DMSO?