Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.K/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
InChI key
UMBKGTQQGYPQBE-OGFXRTJISA-M
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description synthetic | description ≥98% (HPLC) | description BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC) |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility water: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?