Przejdź do
L6882
D-Luciferin sodium salt
luminescent, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Synonim(y):
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid sodium salt, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt, Firefly luciferin sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
187,00 zł
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5910,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 810,00 zł
9188,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7N2NaO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
187,00 zł
Cena katalogowa220,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Luciferin sodium salt, lyophilized powder, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.Na/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
InChI key
LILQLBIQROYWIA-OGFXRTJISA-M
General description
D-Luciferin is mainly produced in bioluminescent organisms. It can simply circulate across the blood testis barrier, blood brain barrier and the blood placenta barrier. This small molecule is sensitive to light and oxygen. D-Luciferin is also sensitive to moisture in its powder form.
Application
D-Luciferin sodium salt has been used as a substrate in luciferin−luciferase chemiluminescence assay to determine ATP levels.
Substrate for firefly luciferase with a Km of approx 2 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L6152L950450227
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L6882-50MG04061833959053
L6882-100MG04061832908885
L6882-5MG04061832908922
L6882-2MG04061832908908
L6882-.2MG04061832908878
L6882-10MG04061833959046