Przejdź do
L9026
Lys-Lys-Lys-Lys
≥95% (TLC)
Synonim(y):
Lys4, Tetralysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H50N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.70
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lys-Lys-Lys-Lys, ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder or crystals
composition
Peptide content, ≥50%
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C24H50N8O5/c25-13-5-1-9-17(29)21(33)30-18(10-2-6-14-26)22(34)31-19(11-3-7-15-27)23(35)32-20(24(36)37)12-4-8-16-28/h17-20H,1-16,25-29H2,(H,30,33)(H,31,34)(H,32,35)(H,36,37)
InChI key
RRBGTUQJDFBWNN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Short poly-L-lysines polypeptides such as trilysine (lys3), tetralysine (tetra-L-lysine, lys4) and pentalysine (penta-L-lysine, lys5) are cationic moieties that may be used in the construction of gene delivery vectors and DNA nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8901L5502L9151
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
composition
Peptide content, ≥50%
composition
Peptide content, ~60%
composition
-
composition
Peptide content, ~60%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L9026-10MG04061832821696
L9026-50MG04061832821702