Przejdź do
L8901
Lys-Lys-Lys
≥97% (TLC)
Synonim(y):
Trilysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H38N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.53
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lys-Lys-Lys, ≥97% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~60%
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-UHFFFAOYSA-N
Application
Short poly-L-lysines polypeptides such as trilysine (tri-L-lysine, lys3); tetralysine (tetra-L-lysine, lys4) and pentalysine (penta-L-lysine, lys5) are cationic moieties that may be used in the construction of gene delivery vectors and DNA nanoparticles.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9026L5502G1377
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
composition
Peptide content, ~60%
composition
Peptide content, ≥50%
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)