Przejdź do
L5502
Lys-Lys dihydrochloride
≥98% (TLC)
Synonim(y):
Dilysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26N4O3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.28
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lys-Lys dihydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C12H26N4O3.ClH/c13-7-3-1-5-9(15)11(17)16-10(12(18)19)6-2-4-8-14;/h9-10H,1-8,13-15H2,(H,16,17)(H,18,19);1H
InChI key
ROGKVZGKYWMMAT-UHFFFAOYSA-N
Application
Lysyllysine (Lys-Lys) may be used in studies of prebiotically relevant Salt-Induced Peptide Formation (SIPF) and in for physical chemical analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L890196629C3647
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to off-white
color
-
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L5502-250MG04061832885926
L5502-100MG04061832885919