Przejdź do
L8543
DL-Lanthionine
≥98% (TLC)
Synonim(y):
DL-3,3′-Thiodialanine, S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-DL-cysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
836,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.24
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
EC Number:
221-676-5
836,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Lanthionine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
1 M HCl: soluble
application(s)
detection
SMILES string
S(CC(N)C(=O)O)CC(N)C(=O)O
InChI
1S/C6H12N2O4S/c7-3(5(9)10)1-13-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
DWPCPZJAHOETAG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of the lantibiotic lactocin S using peptide cyclizations on solid phase.: This research highlights innovative methods for synthesizing peptide-based antibiotics like lactocin S, utilizing dl-lanthionine to form crucial thioether crosslinks that enhance the activity and stability of these peptides (Ross et al., 2010).
  • Cystathionine gamma-lyase of Streptomyces phaeochromogenes.: This research documents the isolation and characterization of an enzyme that processes cystathionine, which involves dl-lanthionine as a structural analog, revealing its role in bacterial physiology and potential applications in biotechnology (Nagasawa et al., 1984).
  • The availability of dl-lanthionine for the promotion of growth in young rats when added to a cystine- and methionine-deficient diet.: This historical study explores the nutritional value of dl-lanthionine, investigating its ability to substitute for essential amino acids in growth diets, which helps in understanding its potential use in nutritional supplements (Jones et al., 1948).
Biochem/physiol Actions
Lanthionine is a non-typical amino acid and a monosulfide analog of cystine. Lanthionines are constituents of a group of peptide antibiotics called lantiobiotics, which include nisin and subtilin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E5139C7505C3633
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
solubility
1 M HCl: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
detection
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L8543-10MG04061832726250
L8543-25MG04061832726267