Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3350,00 zł
Nazwa produktu
Cystathionine, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
281 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CCSCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
ILRYLPWNYFXEMH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BHMT(635)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white | color white to off-white | color white |
| mp 281 °C (dec.) | mp >300 °C | mp 269 °C | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C3633-100MG | 04061833486085 |
| C3633-500MG | 04061832722009 |