Przejdź do
C7505
L-Cystathionine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Synonim(y):
(R)-S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-homocysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-295-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2505200
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Cystathionine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
UHPLC: suitable
color
white
mp
>300 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
ILRYLPWNYFXEMH-WHFBIAKZSA-N
Application
L-Cystathionine has been used in ultra-performance liquid chromatography for the validation of cystathionine and the correlation of its abundance with vertebrate metamorphosis. It has also been used as an inhibitor of sinusoidal GSH (glutathione) carrier to signify that thiol redox state imbalance is associated with the modulation of autophagy in carcinoma cells.
Biochem/physiol Actions
L-Cystathionine is an intermediate in the biosynthesis of L-cysteine and methionine.[1] It is used as a substrate to differentiate and analyze cystathionine γ-lyase(s). L-Cystathionine is an important non-protein amino acid and is associated with metabolic disorders. In recent studies, L-cystathionine is believed to be the precursor of cyclic imino acid cyclothionine. Cystathioninuria is characterized with imino acid cyclothionine excretion in the urine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3633L8543C7629
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
UHPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
mp
>300 °C
mp
281 °C (dec.)
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C7505-50MG04061832415970
C7505-10MG04061832415956
C7505-250MG04061832415963