Przejdź do
L8397
ʟ-Leucinethiol
leucine aminopeptidase inhibitor, solid
Synonim(y):
Dithiobis(2-amino-4-methylpentane)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H28N2S2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.42
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Leucinethiol, oxidized dihydrochloride, leucine aminopeptidase inhibitor
Quality Level
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)CS
InChI
1S/C6H15NS/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
GXEDNWSUKCJLLB-LURJTMIESA-N
Application
Upon reduction in vivo to L-leucinethiol, compound is a potent inhibitor of leucine aminopeptidase.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8755C24730200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W W Chan
Biochemical and biophysical research communications, 116(1), 297-302 (1983-10-14)
L-leucinthiol (2-amino-4-methyl-1-pentanethiol) was designed as an inhibitor of leucine aminopeptidase by analogy with sulfhydryl inhibitors of other zinc-containing peptidases. It was synthesized from L-leucinol and shown to be a potent competitive inhibitor of the microsomal aminopeptidase from porcine kidney (Ki
T D Ocain et al.
Biochemical and biophysical research communications, 145(3), 1038-1042 (1987-06-30)
L-Lysinethiol was found to be an extremely potent inhibitor of aminopeptidase B (AP-B) with a Ki = 9.1 X 10(-10) M. L-leucinethiol was also a potent inhibitor of AP-B (kj = 1.3 X 10(-7) M), while the D-isomer was much
Kathrin Textoris-Taube et al.
European journal of immunology, 50(2), 270-283 (2019-11-16)
Dissecting the different steps of the processing and presentation of tumor-associated antigens is a key aspect of immunotherapies enabling to tackle the immune response evasion attempts of cancer cells. The immunodominant glycoprotein gp100209-217 epitope, which is liberated from the melanoma
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L8397-5MG04061833272596
L8397-1MG04061826683699