Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 731,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
300,00 zł
Nazwa produktu
L-Cystine, ≥99.7% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.7% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −219±5°, c = 1% in 1 M HCl
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying
color
white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤6 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form crystalline | form powder | form powder |
| assay ≥99.7% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 98.5-101.0% | assay ≥98.5% |
| cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤6 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| solubility 1 M HCl: 0.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility 1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 M HCl: 100 mg/mL | solubility 1 M HCl: 100 mg/mL |
| optical activity [α]20/D −219±5°, c = 1% in 1 M HCl | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?