Przejdź do
C8755
L-Cystine
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-296-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728094
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Cystine, ≥98% (TLC), crystalline
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline
color
white to off-white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Application
L-Cystine has been used in in vitro cystine solubility assay to identify potential drugs that influence cystine solubility. It is also used as a supplement of phosphate-buffered saline to slice and wash periprosthetic tissues.
Biochem/physiol Actions
Cysteine is the source of disulfide linkages in proteins and has a role in sulfur transport. It undergoes rapid oxidation to form cystine at physiological pH. L-cystine is crucial for oxygen production and low density lipoprotein modification by arterial smooth muscle cells. It also has a role in the synthesis of glutathione.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30200C7602779539
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.7% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥98.5%
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M HCl: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
1 M HCl: 100 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?