Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2580,00 zł
biological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solution
packaging
vial of 10 mg protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
functional group
ester, phospholipid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... APOB(338), APOC2(344), APOE(348)
Biochem/physiol Actions
HDL is used in cardiovascular research and the development of potential therapeutic approaches to cardiovascular risk management.
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source - | biological source human plasma |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| functional group ester, phospholipid | functional group ester, phospholipid | functional group - | functional group - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (agarose gel electrophoresis) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging vial of 10 mg protein | packaging - | packaging - | packaging vial of ~10 mg protein (modified Lowry) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipoprotein, high density from human plasma
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Lipoproteiny pakują cholesterol do transportu w osoczu, co jest niezbędne do transportu lipidów i funkcjonowania komórek w organizmie.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L8039-10MG | 04061833965870 |