Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3000,00 zł
biological source
human plasma
Quality Level
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
packaging
vial of ~10 mg protein (modified Lowry)
solubility
0.85% sodium chloride: soluble 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... APOA1(335), APOA4(337), APOA5(116519), APOB(338), APOC1(341), APOC3(345), APOE(348)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥95% (SDS-GE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human | biological source human |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... APOA1(335), APOA4(337), APOA5(116519), APOB(338), APOC1(341), APOC3(345), APOE(348) | Gene Information human ... APOC3(345) | Gene Information human ... APOA1(335) | Gene Information human ... APOA1(335) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 0.85% sodium chloride: soluble 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Lipoproteiny pakują cholesterol do transportu w osoczu, co jest niezbędne do transportu lipidów i funkcjonowania komórek w organizmie.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L1567-10MG | 04061833949474 |