Przejdź do
L7260
Oleoyl-L-α-lysophosphatidic acid sodium salt
≥98%, solid
Synonim(y):
1-Oleoyl-sn-glycerol 3-phosphate sodium salt, 3-sn-Lysophosphatidic acid, 1-oleoyl sodium salt, LPA sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
876,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H41O7P · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.52 (free acid basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
color
white
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H41O7P.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26;;/h9-10,20,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26);;/b10-9+;;
InChI key
CHJOEWDRTPWOCY-TTWKNDKESA-N
General description
Lysophosphatidic acid (LPA) is an essential metabolite for membrane biosynthesis. LPA interacts with the G protein-coupled receptors (GPCRs), called the LPA receptor and mediates signaling. Oleoyl-L-α-lysophosphatidic acid activates the receptor LPA4. In keratinocytes, oleoyl-L-α-lysophosphatidic acid promotes growth to some extent.
Application
Oleoyl-L-α-lysophosphatidic acid sodium salt has been used:
  • for the activation of Ras homolog gene family, member A (RhoA) and expression of claudin-1 in human breast cancer epithelial cell line
  • in RH7777 cells for cyclic adenosine monophosphate (cAMP) accumulation assay and calcium mobilisation assay
  • in vitro luciferase assay and live-cell imaging
Biochem/physiol Actions
Endogenous agonist for LPA1 and LPA2 receptors. LPA does not induce angiogenesis, but has effects on endothelial cell physiology that are similar to those of sphingosine 1-phosphate. Induces cell migration of cancer and non-cancer cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Prepared by the action of phospholipase A on L-α-phosphatidic acid, dioleoyl.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9511459620220411
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
>95% (TLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Tracee Scalise Panetti
Biochimica et biophysica acta, 1582(1-3), 190-196 (2002-06-19)
This review discusses multiple effects of sphingosine 1-phosphate (S1P) and lysophosphatidic acid (LPA) on endothelial cells and proposes that S1P and LPA are important regulators of the vascular system. Two physiologic sources of S1P and LPA are platelets and lipoproteins.
A Gohla et al.
The Journal of biological chemistry, 273(8), 4653-4659 (1998-03-21)
Lysophosphatidic acid (LPA) utilizes a G-protein-coupled receptor to activate the small GTP-binding protein Rho and to induce rapid remodeling of the actin cytoskeleton. We studied the signal transduction from LPA receptors to Rho activation. Analysis of the G-protein-coupling pattern of
Identification of compounds acting as negative allosteric modulators of the LPA 1 receptor
Ellery J, et al.
European Journal of Pharmacology (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L7260-5MG04061833965429
L7260-1MG04061833965405
L7260-25MG04061833965412
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What substance can be used to dissolve this product?
    1 answer
    1. Water is typically not an ideal solvent for lipids. The choice of solvent depends on the intended application. A mixture of chloroform, methanol, and acetic acid at a ratio of 95:5:5, could be considered. Ideally, consulting the scientific literature would be necessary to determine if a specific solvent is used for the intended application.
      Helpful?
  4. Is this version of the compound cell culture grade?
    1 answer
    1. This product is not cell culture grade. Unfortunately, there is not a LPA sodium salt offered that is cell culture suitable. The suitability for this product in cell culture would have to be determined by the end-user. See below the links to the product datasheet, a sample Certificate of Analysis, and Peer Reviewed Papers, respectively:
      Datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/296/848/l7260pis.pdf
      Sample COA
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/L7260-BULKSLCM6356.pdf
      Peer Reivewed Papers
      https://www.sigmaaldrich.com/search/l7260?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=l7260&type=citation_search